Wichtige Dokumente
CGA473006
Millipore
CG Filter
pore size 0.4 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Synonym(e):
CG Filter 30 in. 0.4 µm Code 7
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
27293007
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
borosilicate glass fiber (BGF)
borosilicate glass fiber (BGF) prefilter
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Verfügbarkeit
available only in Japan
Parameter
490 bar max. differential pressure at 20 °C
490 bar max. inlet pressure at 20 °C
Nennlänge Kartusche
30 in. (75 cm)
Durchmesser
7.0 cm (2.75 in.)
Filtrationsfläche
0.15 m2
Porengröße
0.4 μm nominal pore size
0.4 μm pore size
Aufnahme
sample type liquid
Kartuschencode
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Allgemeine Beschreibung
Device Configuration: Filterelement
Angaben zur Herstellung
Sanitization Protocol
30 min mit 80 °C heißem Wasser
Sterilization Method
Hot water sanitized @ 80 °C for 30 min
Hinweis zur Analyse
Erfüllt die Anforderungen des USP-Tests auf oxidierbare Substanzen nach Durchspülen mit ≥5 l Wasser