Merck
CDRM6HN05
Millipore
Lynx® CDR
Lynx® CDR Male 3/4 Inch Hose Barb Reconnectable Connector - 5pack
Synonym(e):
Multiple aseptic connections, disconnections and reconnections (up to 6 times)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
eCl@ss:
32010310
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
316 stainless steel spring(s) (electropolished)
polyethersulfone membrane (for vent)
polysulfone flow path (glass filled polysulfone USP Class VI, ADCF)
polysulfone housing (outer, sterility chamber)
polysulfone valve body (glass filled polysulfone USP Class VI, ADCF)
silicone seal (USP Class VI, ADCF or EMA/410/01 compliant)
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
Lynx®
Parameter
0.7 bar max. pressure (10 psi) (connect/disconnect pressure)
2-40 °C operating temperature (36-104 °F)
4.1 bar max. pressure (60 psi) (operating pressure)
Höhe
13.7 cm (5.4 in.)
Länge
25.7 cm (10.1 in.)
Breite
8.4 cm (3.3 in.)
Fitting
3/4 in. inlet hose barb
Anwendung
Multiple, sterile connections, disconnections and reconnections
Sterile connection of single-use systems
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LYNX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Material Qualification Dossier
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Quality Management Dossier (Open Access)
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Operational Excellence Dossier
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
Operational Excellence Dossier
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die ein Emprove® Programm-Abonnement bieten kann
Warum sind diese Dokumente nicht verfügbar?
Emprove® Dossiers enthalten Informationen zur Unterstützung von Zulassungs- und Risikobeurteilungsprozessen von Pharmaherstellern und enthalten vertrauliche Daten. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, kontaktieren sie uns wenn Sie Zugang erhalten möchten.