CC327-1
PhotoHA-LAP, methacryliertes Hyaluronsäurehydrogel-Kit
Photocrosslinked hyaluronic acid hydrogel (CC327 Kit Component 1)
Synonym(e):
Hyaluronic Acid Scaffold, Methacrylated Hydrogel Kit
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
lyophilized powder
Anwendung(en)
cell analysis
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Verpackung
Komponenten
Hinweis: Das vollständige PhotoHA-LAP, methacryliertes Hyaluronsäurehydrogel-Kit (CC327) besteht aus CC327-1 und CC327-2, die separat verkauft werden.
Qualität
Haftungsausschluss
Artikel
Methacrylated hydrogels enable 3D cell culture scaffolds and bioprinting using light crosslinking.
Explore the role of hyaluronan, hyaluronic acid structure, hyaluronan synthesis & degradation, and more. Find GAGs, hydrogels, and scaffold kits.
Hydrogela are the most widely used systems for 3D cell culture. Learn more about this technology (what are hydrogels? How to chose?)