Allgemeine Beschreibung
3D-Zellkultur, einschließlich Biodruck, ermöglicht das Erstellen von physiologischeren Zellmodellen, da Zellen gleichzeitig mit Integrinen auf allen Zelloberflächen wechselwirken können, was zur Aktivierung der spezifischen Signalwege, die in traditionellen 2D-Zellkulturverfahren nicht aktiviert werden, führt. Hydrogele sind wassergequellte Polymere, welche die Kultivierung von Zellen in drei Dimensionen ermöglichen und tiefgreifende Auswirkungen auf die Zellentwicklung, -differenzierung, -migration und -funktion haben können. Neue Bereiche der Gewebezüchtung wie 3D-Biodruck nutzen UV-photovernetzte methacrylierte Hydrogelbiomaterialien (PEGMA, GelMA, HAMA und ColMA usw.), um Zellen einzukapseln und druckbare Biotinten herzustellen. Das PhotoCol-LAP, methacryliertes Kollagenhydrogel-Kit (CC321: CC321-1, CC321-2) basiert auf aufgereinigtem Rinder-Typ-I-Kollagenmethacrylat (ColMA), das beim Photovernetzen eine 3D-Umgebung für Zellen bereitstellt, die ihrer nativen Umgebung ähnelt. Neben dem Rinder-Typ-I-Kollagenmethacrylat enthält das Kit außerdem den Photoinitiator Lithiumphenyl-2,4,6-trimethylbenzoylphosphinat (LAP) und andere Reagenzien, mit denen Anwender ihre Photovernetzungsexperimente optimieren können (d. h. Verändern der Hydrogelsteifheit oder Gelierungsgeschwindigkeit). Das methacrylierte Typ-I-Kollagen wird aus Telopeptid-intaktem Rinderkollagen, das durch Umsetzen mit den freien Aminen des Proteins (hauptsächlich die ɛ-Amingruppen der Lysinreste sowie die α-Amingruppen der N-Termini) modifiziert wurde, gewonnen. > 20 % der gesamten Lysinreste des Kollagenmoleküls wurden methacryliert. Das Kollagen wird aus Rinderhaut extrahiert und enthält einen hohen Monomergehalt, der aus einer geschlossenen Herde isoliert und durch kontrollierte Herstellungsprozesse aufgereinigt wurde.PhotoCol ist eine Marke von Advance BioMatrix, Inc.
Anwendung
Die Photovernetzung wird durch eine blaue Lichtquelle mit 405 nm eingeleitet.
Komponenten
CC321-1 (bei Raumtemperatur lagern): Neutralisationslösung, 1 x 10 ml (CS226411).
Hinweis: Das vollständige PhotoCol-LAP, methacryliertes Kollagenhydrogel-Kit (CC321) besteht aus CC321-1 und CC321-2, die separat verkauft werden.
Qualität
Sterilität (USP-modifiziert): Kein WachstumEndotoxin-LAL: ≤ 10,0 EU/mlGelbildung: ≤ 40 minKinetische Gelprüfung: ≤ 40 minReinheit (SDS-PAGE-Silberfärbung): ≥ 99 %Methacrylierungsgrad: ≥ 20 %pH-Wert: 3,0–4,0Osmolalität: ≤ 40 mOsm/kg H2OElastizitätsmodul: CharakteristischElektrophoretisches Muster: Charakteristisch
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.