BM-117010
Auto2D® IEF Chip pH7-10
for first-dimension separations on the Auto2D® 2-D Electrophoresis Device
Synonym(e):
2D Electrophoresis, 2DE, IEF, IEF Chip, IPG gel, precast gel
Größe auswählen
222,00 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Größe auswählen
About This Item
222,00 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Empfohlene Produkte
Beschreibung
precast gel
Produktlinie
Auto2D®
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Differential proteomic analysis
- Post-translational modification
- Protein Isoforms
- Western Blotting
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Artikel
Durch das Auto2D® 2-D-Elektrophoresystem werden schwierige 2-D-Elektrophoreseverfahren auf schnelle, einfache und reproduzierbare Weise automatisiert. Lokalisieren Sie mit dem Auto2D®-System schwer auffindbare Proteine in weniger als zwei Stunden bei hoher Reproduzierbarkeit.
Auto2D® automates difficult 2D electrophoresis methods for protein localization with high reproducibility in under two hours.
Protokolle
The Auto2D® Automated 2-D Gel Electrophoresis Device video and detailed protocol provide reliable methods to prepare your samples and operate the Auto2D® Device.
Verwandter Inhalt
Auto2D® 2-D Gel Electrophoresis Device frequently asked questions for 2-D PAGE and additional 2DE protein separation workflow needs.