Dokumente
BI0223
Sigma-Aldrich
Capping Reagent A THF/Acetic Anhydride (9/1)
Novabiochem®
Synonym(e):
DNA Reagent
About This Item
UNSPSC-Code:
41116006
Produktlinie
Novabiochem®
Qualitätsniveau
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Acetylations
reagent type: derivatization reagent
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
Biosynthesis Novabiochem®
Anwendung
BI0223-0200 is packaged in 28/405 glass bottles
BI0223-0450 is packaged in 28/405 glass bottles
BI0223-4000 is packaged in 38/430 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Biosynthesis Novabiochem®
Hinweis zur Analyse
Assay (acetic anhydride) (by density): 9.0-11.0% v/v
Assay (tetrahydrofuran) (by density): 89.0-91.0% v/v
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Identity (IR-spectrum): Conforms
Water (H2O): 300ppm max
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)