Wichtige Dokumente
ATBFEET01
Millipore
M Air T Isolator Tripod
suitable for air monitoring, M Air T
About This Item
UNSPSC-Code:
41104011
eCl@ss:
25140604
NACRES:
NB.11
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
stainless steel body
Hersteller/Markenname
M Air T
Aufnahme
sample type pharmaceutical(s)
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
pharmaceutical
Kompatibilität
for use with M Air T Compressed Gas and Air Test Kit
for use with M Air T Isolator
Versandbedingung
ambient
Rechtliche Hinweise
M AIR T is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany