Merck
ASTM03701
Millipore
ASTM® Farbstandards
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Hersteller/Markenname
ASTM®
Qualitätsniveau
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Zur Verwendung in farblich gekennzeichneten Filtermembranen für Flugturbinenkraftstoffe in Übereinstimmung
mit der ASTM-Testmethode D2276.
Zur Verwendung mit dem Flüssigkeitsprobenahme-Kit.
Anwendungen:
ASTM-Testmethode D2276
Rechtliche Hinweise
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13