AP503H
Goat Anti-Chicken IgG (H+L) Antibody, PE conjugate
0.5 mg/mL, Chemicon®
Synonym(e):
IgY
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Konjugat
PE
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
chicken
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Konzentration
0.5 mg/mL
Methode(n)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Sekundär- & Kontrollantikörper
Sekundärantikörper gegen Gesamtimmunglobulin
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable