Merck
AP2007500
Millipore
Glasfaser-Membranfilter mit Binderharz, Porengröße 2,0 μm
Millipore, filter diam. 75 mm, hydrophilic, thickness 380 μm
Synonym(e):
Glasfaserfilter mit Bindemittel
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
glass fiber membrane (with binder resin)
plain filter
white filter
Beschreibung
2.0 um pore size, hydrophilic glass fiber with binder resin, 75 mm diameter
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millipore
Parameter
1.3 mL/min-cm2 water flow rate
100 °C max. temp.
Filterdurchm.
75 mm
Dicke
380 μm
Porengröße
2.0 μm pore size
90 % porosity
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Filtercode: AP20
Filtertyp: Tiefenfilter
Überblick
Millipore-Faserscheibenfilter sind für eine Vielzahl von Fließraten und Durchsatzkapazitäten erhältlich. Unsere Glasfaserfilter sind mit oder ohne Bindemittel erhältlich und können EO-sterilisiert, gammasterilisiert oder autoklaviert (121 °C bei 1 bar) werden.
Glasfaserfilter mit Bindemittelharz:
Millipore-Filter mit Bindemittelharz weisen eine hervorragende Nassfestigkeit auf und eignen sich ausgezeichnet für die qualitative Analyse und Vorfiltration, insbesondere für stark kontaminierte Flüssigkeiten. Sie werden auch häufig zur Klärfiltration wässriger Lösungen eingesetzt.
Typ AP15
•Niedrigste Schmutzaufnahmekapazität
•Empfohlen als Vorfilter für 0,2- bis 0,6-µm-Filter
Typ AP20
•Niedrigere Rückhaltefähigkeit und höhere Schmutzaufnahmekapazität als AP15-Filter
•Empfohlen als Vorfilter für 0,8- bis 8,0-µm-Filter
•Einsatz vor AP15-Filtern zu deren Schutz
Typ AP25
•Rückhaltevermögen wie AP20-Filter. Aufgrund der größeren Dicke ist jedoch die Schmutzaufnahmekapazität höher
•Empfohlen als Vorfilter für 0,9- bis 8-µm-Filter, insbesondere für die Filtration proteinhaltiger Lösungen und stark kontaminierter Flüssigkeiten
•Einsatz vor AP15-Filtern zu deren Schutz
Glasfaserfilter ohne Bindemittelharz:
Die Filter ohne Bindemittelharz behalten ihre Integrität ohne Gewichtsverlust, wenn sie auf Temperaturen bis zu 500 °C erhitzt werden, und können daher für gravimetrische Analysen sowie für die Filtration heißer Gase eingesetzt werden.
Typ APFA
•Gute Rückhalteleistung für kleine Partikel, selbst bei hohen Fließraten
•Empfohlen für die Abwasserüberwachung sowie das Abfangen von Schwebeteilchen aus Gasen (z. B. Rauchgasüberwachung)
•Geeignet für biochemische Anwendungen (z. B. Zellernte und Filtration von Protein- oder Nukleinsäurepräzipitaten)
Typ APFB
•Höhere mechanische Festigkeit im nassen Zustand und höhere Schmutzaufnahmekapazität als Typ APFA
•Zur Klärfiltration von Flüssigkeiten, zur quantitativen Bestimmung von Teilchen in Suspensionen und zur Szintillationszählung
Typ APFC
•Verbesserte Rückhalteleistung im Vergleich mit APFA, insbesondere bei feinen Partikeln und Mikroorganismen
•Zur Bestimmung des Gesamtgehalts suspendierter Teilchen in Trinkwasser
•Zur Filtration von Proteinen oder Nukleinsäure-TCA-Präzipitaten und zur Ernte von Zellen und Mikroorganismen
Typ APFD
•Dicker Filter mit hoher Fließrate und geringer Rückhalteleistung
•Zur Klärfiltration von Suspensionen mit Partikeln > 1,0 µm
Typ APFF
•Zur Filtration extrem feiner Präzipitate wie z. B. Protein-, Nukleinsäure- oder Serumpräzipitate
•Empfohlen für die USEPA-Methode 1311 zur TCLP-Analyse
Typ AP40
•Empfohlen für Standardmethoden 2540D zur Bestimmung der Gesamtmenge suspendierter Feststoffe in Wasser
•Empfohlen für die USEPA-Methode 1311 zur TCLP-Analyse
•Die Integrität dieser Filter bleibt ohne Gewichtsverlust erhalten, wenn sie nach der Probenfiltration bei 550 °C (1022 °F) entzündet werden
•Empfohlen für die Bestimmung flüchtiger, suspendierter Stoffe in Haushalts- und Industrieabwässern
Anwendung
  • Vorfiltration für 0,8- bis 8,0-μm-Filter
  • Qualitative Analyse
  • Klärung wässriger Lösungen