Dokumente
AP184P
Sigma-Aldrich
Anti-Schaf-IgG-Antikörper des Esels, HRP-Konjugat, Spezies-adsorbiert
Chemicon®, from donkey
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
Biologische Quelle
donkey
Qualitätsniveau
Konjugat
peroxidase conjugate
Antikörperform
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
sheep
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Anwendung
Forschungskategorie
Sekundär- & Kontrollantikörper
Forschungsunterkategorie
Sekundäre Antikörper, adsorbiert für doppelte Markierung
Nachweis von Schaf-IgG des Esels mit diesem Anti-Schaf-IgG-Antikörper vom Esel, HRP-Konjugat, Spezies-adsorbiert, validiert für die Verwendung in ELISA und WB.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Abrey J Yeo et al.
Cell discovery, 1, 15025-15025 (2015-01-01)
Senataxin, defective in ataxia oculomotor apraxia type 2, protects the genome by facilitating the resolution of RNA-DNA hybrids (R-loops) and other aspects of RNA processing. Disruption of this gene in mice causes failure of meiotic recombination and defective meiotic sex
Shu Hiragi et al.
The Journal of cell biology, 221(12) (2022-10-06)
Rab5 and Rab7 are known to regulate endosome maturation, and a Rab5-to-Rab7 conversion mediated by a Rab7 activator, Mon1-Ccz1, is essential for progression of the maturation process. However, the importance and mechanism of Rab5 inactivation during endosome maturation are poorly