Wichtige Dokumente
AP1525725
Millipore
AP15-VORFILTER, 257 MM, 25ER-PACKUNG
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
glass fiber (with binder resin)
plain filter
white filter
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Parameter
1.6 mL/min-cm2 water flow rate
Filterdurchm.
257 mm
Porengröße
1.0 μm pore size
90 % porosity
Allgemeine Beschreibung
Filtercode: AP15
Filtertyp: Tiefenfilter