Merck
AIRGAP001
Milli-Q
Wasserauslauf mit Keimsperre
For use with Direct-Q® and Milli-Q® IX Systems, Use to prevent bacteriological contamination from the drain
About This Item
UNSPSC-Code:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Leistungsmerkmale
8 mm OD Tubing
Verpackung
pkg of 1 unit
Parameter
150 L/hr max. flow rate
L × B
11.5 cm × 1.5 cm
Fitting
connector fitting for 8 mm O.D. tubing
Kompatibilität
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Wasseraufbereitungssysteme und Lagertanks erfordern manchmal einen Anschluss am Ablauf. Abläufe sind typischerweise verunreinigte Umgebungen, die durch Mikroorganismen und insbesondere Bakterien kontaminiert sind. Wenn also der Auslass vom Verwurfschlauch des Wassersystems in den Ablauf geschoben wird, besteht das Risiko, dass Bakterien das Schlauchinnere kontaminieren und dann allmählich zum Wassersystem hochwandern. Eine Möglichkeit, dies zu verhindern, besteht darin, am Verwurfschlauch einen Wasserauslauf mit Keimsperre zu montieren. Der Wasserauslauf mit Keimsperre ist ein Zubehörteil zur Wasseraufbereitung und dient dem bakteriologischen Schutz von Verwurfleitungen. Für den direkten Anschluss von Schläuchen mit einem Außendurchmesser von 8 mm erfolgt die Lieferung mit Verbindungen zur Wandfixierung. Dadurch kann das Verwurfwasser durch den Schlauch fließen, ohne mit dem Inneren der kontaminierten Ablaufumgebung in Kontakt zu gelangen. Die Montage eines Wasserauslaufs mit Keimsperre ist eine einfache und sichere Möglichkeit, die Entstehung von Bakterien oberhalb der Keimsperre zu verhindern. Der Wasserauslauf mit Keimsperre besteht aus Kunststoff und wird an dem Schlauch montiert, der vom Wassersystem zum Ablauf führt. Dadurch entsteht ein freier vertikaler Raum, die „Keimsperre“, die verhindert, dass im Ablauf vorhandene Verunreinigungen in das System zurückwandern.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Bietet kostengünstigen Schutz des Wassersystems und Zubehörs.
  • Verhindert eine bakteriologische Kontamination aus dem Ablauf.
Rechtliche Hinweise
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany