Dokumente
ACS5010
Millipore
Amicon®-Pro-Aufreinigungssystem mit Ultra-0.5-Einheit
Amicon Pro Purification System - A 10 kDa Centrifugal Tool collapsing protein purifcation with concentraion & buffer exchange.
Synonym(e):
Amicon Ultra-0.5 System, Pro Purification System
About This Item
UNSPSC-Code:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
Materialien
Amicon Ultra styrene-butadiene device
Ultracel® regenerated cellulose membrane (Amicon Ultra-0.5; low binding)
polyethylene cap
polyethylene frit
polypropylene device (for exchange)
polypropylene frit
polypropylene tube (AU0.5; for collection)
polypropylene tube (for collection)
polypropylene tube (holder)
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
Amicon®
Hersteller/Markenname
Amicon® Pro
Parameter
10 mL sample volume
Methode(n)
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (antibody labeling)
protein purification: suitable (concentration)
protein purification: suitable (enrichment)
Länge
12 cm (4.7 in.)
Durchmesser
2.97 cm
Filtrationsfläche
1 cm2
Porengröße
10 kDa NMWCO
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Das Amicon®-Pro-Aufreinigungssystem, 12er-Packung, beinhaltet: 12 Amicon-Ultra-NMWCO-Filter (10 kDa), 12 Austauschgeräte und 12 Sammelröhrchen mit Kappe.
Filtercode: PLCGC
Filtertyp: Ultrafiltration
Anwendung
Amicon-Pro-Aufreinigungssystem – Ein 10-kDa-Zentrifugalwerkzeug zur Proteinaufreinigung mit gleichzeitigem Konzentrations- und Pufferaustausch.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Minimales Endkonzentratvolumen: 15 µL
Physikalische Form
Farbcode: Transparent mit rosafarbener Kappe
Rechtliche Hinweise
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Filtrationsmethoden und Membranfilterauswahl bei der Nanopartikelaufreinigung und -herstellung.
Filtration methods and membrane filter selection in nanoparticle purification and production.