ABT1838
Anti-Claudin-16
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Paracellin-1, PCLN-1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
canine, human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CLDN16(10686)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Inhibits Activity/Function: A representative lot blocked Clathrin-mediated endocytosis in MDCK cells (Muller, D., et. al. (2006). J Clin Endocrinol Metab. 91(8):3076-9).
Qualität
Immunocytochemistry Analysis: A 1:25 dilution of this antibody detected Claudin-16 in Madin-Darby Canine Kidney Epithelial (MDCK) cells.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash