ABT1385M
Anti-Glypican-1
serum, from rabbit
Synonym(e):
HSPG M12, GPC1
Biologische Quelle
rabbit
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
rat
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rat ... Gpc1(58920)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Glypican-1 in rat C6 glioma cells (Liang, Y., et. al. (1997). J Cell Biol. 139(4):851-64).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Glypican-1 in rat spinal cord and brain (Liang, Y., et. al. (1997). J Cell Biol. 139(4):851-64).
Qualität
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Glypican-1 in Rat C6 glioma cells.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable