ABS2118M
Anti-phospho RasGRP2 (Ser586)
from rabbit
Synonym(e):
RAS guanyl-releasing protein 2, Calcium and DAG-regulated guanine nucleotide exchange factor I, CalDAG-GEFI, F25B3.3 kinase-like protein
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
mouse, monkey
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
rat (based on 100% sequence homology)
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer586)
Angaben zum Gen
mouse ... Rasgrp2(19395)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Western Blotting Analysis: A representative lot detected phospho RasGRP2 (Ser586) in RasGRP2 purified from GST-Rasgrp2 transfected COS-7 cells and phosphorylated by GST-PKAc alpha, Forskolin stimulated mouse striatal slices (Courtesy of Dr. Kozo Kaibuchi at Nagoya University, Japan).
Qualität
Western Blotting Analysis): A 1:1,000 dilution of this antibody detected RAS guanyl-releasing protein 2 purified from GST-RasGRP2 transfected COS-7 cells and phosphorylated on Ser586 by GST-PKA catalytic subunit alpha (PKAc alpha).
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Kidney
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1