ABN478
Anti-LFG Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Protein lifeguard 2, Fas apoptotic inhibitory molecule 2, Neural membrane protein 35, Transmembrane BAX inhibitor motif-containing protein 2, LFG
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
human (immunogen homology)
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FAIM2(23017)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Neurodegenerative Krankheiten
Qualität
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected LFG in 15 µg of EL4 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
EL4 cell lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable