ABN426
Anti-phospho-Neurogranin (Ser36)/Neuromodulin (Ser41) Antibody
serum, from rabbit
Synonym(e):
Protein kinase C substrate 7.5 kDa protein RC3
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
rat (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer36)
Angaben zum Gen
mouse ... Nrgn(64011)
rat ... Nrgn(64356)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Neuroregenerative Medizin
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:1000 dilution of this antibody detected phospho-Neurogranin (Ser36) / Neuromodulin (Ser41) in 10 µg of Mouse brain tissue lysate treate with magnisium (lane1) or PKC (lane2)
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable