Wichtige Dokumente
ABN278
Sigma-Aldrich
Anti-Prospero-Homöobox-Protein-1/PROX1-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Prospero homeobox protein 1, Homeobox prospero-like protein PROX1, PROX-1
Größe auswählen
100 μL
445,00 €
445,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1128
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
445,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
445,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1128
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse, rat
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
bovine (based on 100% sequence homology), fish (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Prox1(19130)
Allgemeine Beschreibung
PROX1 (Prospero-Homöobox-Protein 1), das Homologon von Drosophila-Prospero, ist ein Homöobox-haltiger Transkriptionsfaktor, der Leberrezeptor-Homologon 1 (LRH1/NR5A2) bindet und als dessen Korezeptor fungiert. Es ist ein spezifischer Marker für lymphatische Endothelzellen wie auch für Hepatoblasten und Hepatozyten. Humanes Prox1 teilt 97 % Aminosäuren-Sequenzidentität mit Prox1 von Maus und Ratte.
Immunogen
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das dem C-Terminus des humanen Prospero-Homöobox-Proteins 1/PROX1 entspricht.
Anwendung
Dieser Anti-Prospero-Homöobox-Protein-1-/Anti-PROX1-Antikörper wurde für die Verwendung in Western Blotting und IHC zum Nachweis von Prospero-Homöobox-Protein 1/PROX1 validiert.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer 1:2000-Verdünnung einer repräsentativen Charge wurde das Prospero-Homöobox-Protein 1/PROX1 in Thalamusgeweben von E16-Embryos der Maus nachgewiesen (Prof. Samual Pleasure, University of California, San Francisco, USA).
Alexa Fluor ist eine eingetragene Marke von Life Technologies, Inc.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in HEK293-Kernextrakt.
Western-Blot-Analyse: Mit einer 1:500-Verdünnung dieses Antikörpers wurde das Prospero-Homöobox-Protein 1/PROX1 in 10 µg HEK293-Zellkernextrakt nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~95 kDa gemessen. UniProt beschreibt ein Molekulargewicht von 83 kDa. Dieses Protein wird aufgrund von SUMOylierung und/oder alternativen Startstellen mitunter jedoch mit 80 bis 110 kDa gemessen (Pan, M. R. et al. (2009). J Cell Sci. 122(Pt18):3358–3361.; Azuma, K., et al. (2011). Genes Cells. 16(11):1063–1070.).
Verlinkung
Ersetzt: AB5475
Rechtliche Hinweise
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Charlotte M Ermine et al.
Journal of neuroscience research, 99(12), 3222-3237 (2021-10-16)
Animal modeling has played an important role in our understanding of the pathobiology of stroke. The vast majority of this research has focused on the acute phase following severe forms of stroke that result in clear behavioral deficits. Human stroke
Hidenori Ito et al.
Hippocampus, 29(7), 569-578 (2018-11-06)
The hippocampus is generally considered as a brain center for learning and memory. We have recently established an electroporation-mediated gene transfer method to investigate the development of neonatal dentate granule cells in vivo. Using this new technique, we introduced knockdown
Charlotte M Ermine et al.
Hippocampus, 28(5), 327-337 (2018-02-13)
Key pathological features of Parkinson's Disease (PD) include the progressive degeneration of midbrain dopaminergic (DA) neurons and hindbrain noradrenergic (NA) neurons. The loss of DA neurons has been extensively studied and is the main cause of motor dysfunction. Importantly, however
In-Young Choi et al.
Frontiers in molecular neuroscience, 15, 917598-917598 (2022-07-26)
Anxiety disorder is one of the most common comorbidities in temporal lobe epilepsy (TLE), but its neurobiological mechanisms remain unclear. Here we identified a novel target, interleukin-17A (IL-17A), which can contribute to TLE-associated anxiety. Epileptic seizures were induced in 6-week-old
Lu M Yang et al.
PLoS genetics, 15(7), e1008254-e1008254 (2019-07-06)
The mouse organ of Corti, housed inside the cochlea, contains hair cells and supporting cells that transduce sound into electrical signals. These cells develop in two main steps: progenitor specification followed by differentiation. Fibroblast Growth Factor (FGF) signaling is important