Wichtige Dokumente
ABN1644
Sigma-Aldrich
Anti-C9orf72 (kurze Form)
from rabbit
Synonym(e):
C9-S, C9orf72 short isofrom, Protein C9orf72 Short isoform
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Protein C9orf72 (UniProt: Q96LT7) wird vom C9orf72-Gen (Gen-ID: 203228) in Menschen kodiert. Die Erweiterung einer GGGGCC (G4C2)-Hexanukleotidwiederholungssequenz im nichtkodierenden Bereich des offenen Leserahmens 72 oder C9orf72 des menschlichen Chromosoms 9, ist die häufigste genetische Anomalie bei familiärer und sporadischer frontotemporaler Demenz (FTD) und Motoneuron-Erkrankung (MND), bei der amyotrophe Lateralsklerose (ALS) die häufigste Form ist. Die Mehrheit der normalen menschlichen C9orf72-Allele weist weniger als 20 Wiederholungen auf. Große Erweiterungen mit mehreren hundert oder tausend Wiederholungen führen zu Erkrankungen. C9orf72 generiert drei Transkripte durch alternative Spaltung, die 2 Protein-Isoformen kodieren; eine lange Isoform mit einem Molekulargewicht von etwa 54 kDa (C9-L genannt), die den Varianten 2 und 3 entspricht und eine kurze Isoform mit einem Molekulargewicht von 24 kDa (C9-S genannt), die Variante 1 entspricht. Beide Isoformen werden weit exprimiert, u. a. in Niere, Lunge, Leber, Herz, Hoden und mehrere Gehirnregionen, einschließlich Cerebellum und Frontalkortex. C9-L und C9-S unterscheiden sich Berichten zufolge hinsichtlich ihrer subzellulären Lokalisierung in zerebellären Purkinje-Zellen von c9-ALS- und nicht-c9-ALS-Fällen. C9-L verteilt sich nachweislich großflächig im gesamten Zytoplasma. C9-S hingegen ist an der Nuklearmembran von Purkinje-Zellen von c9-ALS- und nicht-c9-ALS-Fällen lokalisiert. Darüber hinaus ist C9-L nachweislich vorwiegend in den stark salzhaltigen Triton- und Harnstoff-löslichen Fraktionen vorhanden, während C9-S nachweislich in Triton-Fraktionen mit niedrigem und hohem Salzgehalt in großen Mengen vorliegt, was auf eine unterschiedliche subzelluläre Lokalisierung hindeutet. Gegen C9-L und C9-S produzierte Antikörper bieten Vorteile, da sie die Charakterisierung von verschiedenen biochemischen Profilen, regionsspezifischen Veränderungen und subzellulären Lokalisierungen ermöglichen, was mit den gegen die gewöhnliche N-terminale Region produzierten Antikörpern nicht möglich ist.
Spezifität
Dieser polyklonale Antikörper dient zum spezifischen Nachweis der kurzen Isoform (C9-S) des C9orf72-Proteins. Er zielt auf ein Epitop in 12 Aminosäuren der C-terminalen Region ab.
Immunogen
An KLH konjugiertes lineares Peptid, das den 12 Aminosäuren des C-Terminus der kurzen Isoform (C9-S) von menschlichem C9orf72 entspricht, bei dem das terminale Asparagin durch Lysin ersetzt wurde.
Epitop: C-Terminus
Anwendung
Analyse mittels Immunpräzipitation: Eine repräsentative Charge wies C9ORF72 (kurze Form) in N2a-Zellen nach (Xiao, S., et. al. (2015). Ann Neurol. 78(4):568–83).
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies C9ORF72 (kurze Form) in verschiedenen Regionen des zentralen Nervensystems nach (Xiao, S., et. al. (2015). Ann Neurol. 78(4):568–83).
Immunhistochemische Analyse: Eine repräsentative Charge wies C9ORF72 (kurze Form) in spinalen Motoneuronen nach (Xiao, S., et. al. (2015). Ann Neurol. 78(4):568–83).
Immunfluoreszenz-Analyse: Eine repräsentative Charge wies C9ORF72 (kurze Form) in lumbalem Rückenmarksgewebe nach (Xiao, S., et. al. (2015). Ann Neurol. 78(4):568–83).
Anti-C9ORF72 (kurze Form), Best.-Nr. ABN1644, ist ein hochspezifischer polyklonaler Kaninchenantikörper, der auf die kurze Isoform des C9orf72-Proteins gerichtet ist und in der Immunfluoreszenz, Immunhistochemie, Immunpräzipitation und in Western Blots getestet wurde.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot an Gewebelysat aus menschlichem Cerebellum.
Western-Blot-Analyse: Mit einer Verdünnung im Verhältnis 1:500 dieses Antikörpers wurde C9ORF72 (kurze Form) in 10 µg Gewebelysat aus menschlichem Cerebellum nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~ 25 kDa gemessen; 24,76 kDa berechnet. Nicht charakterisierte Banden können in manchen Lysaten beobachtet werden.
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in PBS mit 0,02 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable