ABE375
Anti-acetyl-phospho Histone H1.4/H3 (Lys26/Lys9, Ser27/Ser10) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Histone H3.1, Histone H3/a, Histone H3/b, Histone H3/c, Histone H3/d, Histone H3/f, Histone H3/h, Histone H3/I, Histone H3/j, Histone H3/k, Histone H3/l
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Methode(n)
dot blot: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation ((pLys26/pLys9), (pSer27/pSer10))
Angaben zum Gen
human ... HIST1H3F(8968)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Histone
Immunoprecipitation Analysis: 1 µg from a representative lot immunoprecipitated acetyl-phospho Histone H1.4/H3 (Lys26/Lys9, Ser27/Ser10) in 500 µl of colcemid treated HeLa acid extract.
Qualität
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected acetyl-phospho Histone H3 (Lys9/Ser10) in 10 µg of untreated and sodium butyrate treated HeLa acid extract. Note that acetyl-phospho Histone H1.4 Lys27/Ser27 is not present in acid extracts and thus not detected in this blot.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Untreated and sodium butyrate treated HeLa acid extract, and recombinant Histone H3 protein
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable