ABE1963
Anti-RecQ5 Antibody
serum, from rabbit
Synonym(e):
ATP-dependent DNA helicase Q5, DNA helicase, RecQ-like type 5, RecQ5, RecQ protein-like 5
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
bovine (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RECQL5(9400)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Zellzyklus, DNA-Replikation & -Reparatur
Western Blotting Analysis: Representative lots detected siRNA-mediated RecQ5 downregulation using whole cell lysate or chromatin fraction from human HEK293T cells. Combined treatment with siRNA and the transcription inhibitor 5,6-dichloro-beta-d-ribofuranosyl benzimidazole (DRB) further decreased cellular RecQ5 protein level (Li, M., et al. (2015). Nat. Commun. 6:6720; Li, M., et al. (2011). Mol. Cell. Biol. 31(10) 2090-2099).
Qualität
Western Blotting Analysis: An 1:500 dilution of this antibody detected RecQ5 in 10 µg of Raji nuclear extract.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable