ABC940
Anti-SNX18 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Sorting nexin-18, SH3 and PX domain-containing protein 3B, Sorting nexin-associated Golgi protein 1, SNX18
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, canine
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SNX18(112574)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Apoptose & Krebs
Apoptose - Weiterführende Produkte
Western Blotting Analysis: A representative lot detected endogenous SNX18 in MDCK cell lysates (Li, D., et al. (2014). EMBO J. 15(4):428-437).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated endogenous SNX18 in MDCK cell lysates (Willenborg, C., et al. (2011). J Cell Biol. 195(1):71-86).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected SNX18 in filter-grown, polarized MDCK cells, as well as polarized MDCK cells grown in 3D cultures (Willenborg, C., et al. (2011). J Cell Biol. 195(1):71-86).
Qualität
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected SNX18 in 10 µg of MDCK cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable