ABC438
Anti-PKM2 Antibody
serum, from rabbit
Synonym(e):
Pyruvate kinase PKM, Cytosolic thyroid hormone-binding protein, CTHBP, Opa-interacting protein 3, OIP-3, Pyruvate kinase 2/3, Pyruvate kinase muscle isozyme, Thyroid hormone-binding protein 1, THBP1, Tumor M2-PK, p58
Größe auswählen
326,00 €
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
326,00 €
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PKM(5315)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Apoptose & Krebs
Apoptose - Weiterführende Produkte
Western Blotting Analysis: A representative lot detected PKM2 in HEK293 cell lysate (Christofk, R. H., et al. (2008). Nature. 452:230-233).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected PKM2 in HEK293 tissue (Christofk, R. H., et al. (2008). Nature. 452:230-233).
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected PKM2 in 10 µg of A431 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable