Wichtige Dokumente
ABC112
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-ULK1/ATG1 (Ser758)-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Serine/threonine-protein kinase ULK1, Autophagy-related protein 1 homolog, ATG1, hATG1, Unc-51-like kinase 1
Größe auswählen
100 μL
379,00 €
379,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
379,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
379,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer758)
Angaben zum Gen
human ... ULK1(8408)
Allgemeine Beschreibung
ULK1 oder Autophagie-verwandtes Protein 1 Homolog (ATG1) ist eine Serin-/Threonin-Proteinkinase. Es handelt sich um ein ubiquitär exprimiertes Protein, das im Gehirn, in der Skelettmuskulatur und im Herzen sehr häufig vorkommt. Es ist am Signalweg der mTOR-Rezeptoren beteiligt, der zur Regulierung der Autophagie in nährstoffarmen Zellen führt. mTOR kann mit ULK1 als Komplex aus ULK1/FIP200/Atg13 interagieren. ULK1 spielt möglicherweise eine wichtige Rolle bei der neuronalen Entwicklung: Die Ausschaltung der enzymatischen Aktivität von ULK1′durch gezielte Unterbrechung seiner Kinasedomäne hat das Wachstum von Neuronen im sich entwickelnden Mäusegehirn blockiert, möglicherweise durch die Blockierung des ULK1-vermittelten Transportes von Neurotrophinen.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt den an Ser758 phosphorylierten ULK1/ATG1.
Immunogen
Epitop: Phosphoryliertes Ser758
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das dem an Ser758 phosphorylierten menschlichen ULK1/ATG1 entspricht.
Anwendung
Analyse der Peptidhemmung: Eine 1:1.000-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge blockierte Phospho-ULK1/ATG1 (Ser758) in serumarmen A431-Zelllysaten.
Erkennen Sie Phospho-ULK1/ATG1 (Ser758) mit diesem Anti-Phospho-ULK1/ATG1 (Ser758)-Antikörper, der für die Verwendung im Western Blotting und im Peptidinhibitionstest validiert ist.
Forschungskategorie
Apoptose & Krebs
Forschungsunterkategorie
Apoptose – Weiteres
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in A431- und serumarmen A431-Zelllysaten.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:1.000-Verdünnung dieses Antikörpers wies ULK1/ATG1 auf 10 µg A431- und serumarmen A431-Zelllysaten nach.
Zielbeschreibung
~120 kDa beobachtet
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
A431 und serumarmes A431-Zelllysat
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jianjian Shi et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 33(6), 7348-7362 (2019-03-09)
In this study, we investigated the pathophysiological impact of Rho-associated coiled-coil-containing protein kinase (ROCK)1 and ROCK2 double deletion vs. single deletion on cardiac remodeling. Utilizing a cardiomyocyte-specific and tamoxifen-inducible MerCreMer recombinase (MCM), 3 mouse lines (MCM/ROCK1fl/fl/ROCK2fl/fl, MCM/ROCK1fl/fl, and MCM/ROCK2fl/fl) were