ABB2-00160A
Aurora-Plattenkoffer mit 32 Platten
For use with SMC® immunoassays and the SMCxPRO® instrument
Synonym(e):
32 Plate Storage Case, Aurora Plate Case, Storage Case for Aurora Plates
Verpackung
case of 32 plates (Aurora)
Hersteller/Markenname
SMC®
Methode(n)
protein quantification: suitable
single molecule counting: suitable
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Diese Mikroplatte ist eine hervorragende Kombination aus optimaler Klarheit, thermischer Stabilität, Biokompatibilität, geringer Autofluoreszenz, Ebenheit und chemischer Beständigkeit, was sie ideal für die Verwendung in SMC® Immunoassays für das SMCxPRO®-Gerät macht. Die Teilenummer ABB2-00160A ist eine Kiste mit 32 Mikrotiterplatten, die Teilenummer 02-1008-00 enthält eine einzelne Platte mit Versieglern.
Anwendung
Zur Verwendung mit SMC® Immunoassays und SMCxPRO®-Gerät
Anwendungshinweis
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Anwendungshinweis
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Rechtliche Hinweise
SMC is a registered trademark of Singulex
SMCxPRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany