Merck
03-0128-00
Millipore
SMC®-Immunassay-Kit für die plattenbasierte Entwicklung
Synonym(e):
SMC® Assay Development Kit, Single Molecule Counting Assay Development Kit, Ultra-sensitive Assay Development Kit
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Hersteller/Markenname
SMC®
Qualitätsniveau
Methode(n)
ELISA: suitable
single molecule counting: suitable
Allgemeine Beschreibung
Nutzen Sie den Vorteil der proprietären SMC®-Technik (Single Molecule Counting) bei der Entwicklung eigener anwendungsspezifischer Immunassays im Bead-Format. Dieses Kit umfasst alles, was Sie benötigen, um Ihren eigenen leistungsstarken SMC®-Immunassay zu entwickeln. Es umfasst Puffer, Reagenzien und ein optimiertes Protokoll für die Entwicklung plattenbasierter Assays.
Anwendung
Entwickeln Sie anwendungsspezifische Immunassays im Plattenformat und gehen Sie mit der SMC®-Technik weiter als mit traditionellen ELISA-Tests.
Zur Verwendung mit dem SMC®-Immunassay-System.
Komponenten
Assay-Puffer
Blockierungspuffer
Platten-Standardverdünnungslösung
10X Waschpuffer
Elutionspuffer B
Puffer C
10X PBS
Rechtliche Hinweise
SMC is a registered trademark of Singulex
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Zwecke.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1