AB9042
Anti-Brain Derived Neurotrophic Factor Antibody, pro
Chemicon®, from chicken
Synonym(e):
proBDNF, pro BDNF
Größe auswählen
383,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. April 2025
Größe auswählen
About This Item
383,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. April 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
chicken
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... BDNF(627)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Immunohistochemistry: 1:100-1:200
Immunoprecipitation: 1:100
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable