AB5970
Anti-Dishevelled-1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
DSH, DVL1, DSH Homolog 1
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
western blot: suitable
Aufnahme
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DVL1(1855)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Stammzellforschung
Hämatopoetische Stammzellen
Neurale Stammzellen
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
SK-N-SH (neuroblastoma) whole cell lysates
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable