Wichtige Dokumente
AB5490-I
Sigma-Aldrich
Anti-atriales-natriuretisches-Peptid-A-Antikörper
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
CDD-ANF, Cardiodilatin, CDD, Cardiodilatin-related peptide, CDP, Prepronatriodilatin
Größe auswählen
25 μL
153,00 €
100 μL
402,00 €
153,00 €
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 μL
153,00 €
100 μL
402,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
153,00 €
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
rabbit
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse, rat
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Nppa(230899)
Allgemeine Beschreibung
Natriuretische Peptide A (UniProt: P01161, auch bekannt als CDD-ANF, ANP, Cardiodilatin, CDD, Cardiodilatin-verwandtes Peptid, CDP, Prepronatriodilatin) wird bei der Ratte durch das Nppa-Gen (Gen-ID 24062) codiert. Das atriale natriuretische Peptid (ANP), das B-Typ natriuretische Peptid (BNP) und das C-Typ natriuretische Peptid (CNP) gehören alle zur Familie der natriuretischen Peptide. Sie sind verantwortlich für die Homöostase der Körperflüssigkeiten und die Regulierung des Blutdrucks. ANP wird hauptsächlich in den Herzmuskelzellen produziert und in Reaktion auf die atriale Dehnung freigesetzt. Im Blutkreislauf induziert ANP die Natriurese und Diurese und bewirkt eine Senkung des Blutdrucks. In Nierengewebe wirkt ANP auf Rezeptoren, die die glomeruläre Filtrationsrate erhöhen, die Natrium-Reabsorption im distalen Nephron reduzieren und die Renin-Sezernierung verringern. ANP hat eine intramolekulare Ringstruktur, verbunden von zwei Cystein-Resten, von der N-terminale und C-terminale Verlängerungen ausgehen. ANP wird mit einem Signalpeptid (AS 1–24) und einer Propeptid-Region (AS 25–122) produziert, die zur Aktivierung des Hormons gespalten werden. Es wird durch Corin durch Spaltung der Arg-Ser (AS 122–123)-Peptidbindung gespalten. Es kann auch zwischen den Aminosäuren 129 und 130 durch Membran-Metalloendopeptidase gespalten werden, was seinen Abbau initiiert und somit seine Aktivität reguliert.
Spezifität
Dieser polyklonale Kaninchen-Antikörper weist natriuretische Peptide A in Herzgewebe von Ratte und Maus nach. Er ist gegen ein Epitop innerhalb von 28 Aminosäuren der C-terminalen Region gerichtet.
Immunogen
Epitop: C-Terminus
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das 28 Aminosäuren aus der C-terminalen Region von natriuretischen Peptiden A der Ratte entspricht.
Anwendung
Der Anti-Atriales-natriuretisches-Peptid-Antikörper (Anti-ANP-Antikörper, Best.-Nr. AB5490-I) ist ein hochspezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen natriuretisches Peptid A gerichtet ist und mittels Western Blotting und Immunhistochemie (Paraffin) getestet wurde.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Immunhistochemische Analyse: Mit einer Verdünnung von 1:1.000 einer repräsentativen Charge wurde atriales natriuretisches Peptid in Herzgewebeschnitten von Ratte und Maus nachgewiesen.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blotting an Herzgewebelysat der Ratte.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:2.000-Verdünnung dieses Antikörpers wies atriales natriuretisches Peptid in Herzgewebelysat der Ratte nach.
Zielbeschreibung
~17 kDa beobachtet; 16,55 kDa berechnet. In manchen Zelllysaten können uncharakterisierte Banden auftreten.
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.