AB5436P
Anti-Brain and Muscle ARNT-Like 1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
BMAL1, MOP3/CYCLE
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
Drosophila
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
fruit fly ... Cyc(40162)
Spezifität
SPECIES REACTIVITIES: The immunogen sequence has no homology with mammalian Clock or Per proteins. Reactivity with other species has not been confirmed.
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Transkriptionsfaktoren
ELISA: 0.5-1 μg/mL using 1 μg/mL control peptide per well.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable