AB5358
Anti-Sodium Channel NaB2 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
B2 Subunit of Voltage-Gated Na+ Channel, SCN2B
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SCN2B(6327)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Ionenkanäle & -transporter
Immunohistochemistry on rat brain sections.
Dilutions should be made using a carrier protein such as BSA (1-3%).
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
CONTROL ANTIGEN: Included free of charge with the antibody is 20 μg of control antigen (lyophilized powder). For negative control, preincubate 1 μg of purified peptide with 1 μg of antibody for one hour at room temperature. Optimal concentrations must be determined by the end user.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3