AB5336P
Anti-α-Synuclein (SNCA) Antibody
CHEMICON®, sheep polyclonal
Größe auswählen
536,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
536,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Anti-Synuclein α Antibody, Chemicon®, from sheep
Biologische Quelle
sheep
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SNCA(6622)
Immunogen
Anwendung
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Verlinkung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3