AB5300
Anti-Amyloid Precursor Protein (APP) Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Synonym(e):
APP
Größe auswählen
326,00 €
Voraussichtliches Versanddatum11. April 2025
Größe auswählen
About This Item
326,00 €
Voraussichtliches Versanddatum11. April 2025
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Anti-Amyloid Precursor Protein Antibody, universal, serum, Chemicon®
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human, monkey, mouse
Darf nicht reagieren mit
bovine
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... APP(351)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Neurodegenerative Krankheiten
To reduce incubate the slide (Blot) in TBS (PBS) + 50mM 2-mercaptoethanol at 37°C for 3 h in the dark. Wash twice with TBS, then incubate in TBS (PBS) + 20 mg/ ml of Iodoacetic acid for 30 min at room temperature. Wash twice with TBS (PBS), block and process as usual.
Immunoprecipitation: Need to reduce and alkylate disulfide bonds to expose the epitope
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable