Wichtige Dokumente
AB356483
Sigma-Aldrich
Anti-DsRed (RFP)-Antikörper
from rabbit
Synonym(e):
Red fluorescent protein drFP583:RFP
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
all (based on 100% sequence homology)
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Das rot fluoreszierende Protein drFP583 (UniProt: Q9U6Y8, auch bekannt als DsRed) ist ein fluoreszierendes Protein, das als nützliches und ubiquitäres Hilfsmittel für die Herstellung chimärer Proteine, wo es als fluoreszierender Proteinmarker fungieren kann. Fluoreszierende Proteine sind praktische Hilfsmittel für die Herstellung chimärer Proteine und fungieren als fluoreszierende Proteinmarker. Sie können die N- und C-terminale Fusion mit einer breiten Vielfalt von Proteinen tolerieren. DsRed ist ein stabiles homotetrameres Protein mit hoher Quantenausbeute und wird aus der Koralle Discosoma gewonnen. Es ist eine von 11 Faltblättern umschlossene „beta-can“ mit einer zentralen alpha-Helix, und jeder Monomer ist GFP strukturell ähnlich. DsRed besitzt eine orange-rote Fluoreszenz und wird bei 558 nm optimal angeregt, kann aber auch durch einen standardmäßigen 488-nm-Laser angeregt werden; dies gestattet seine Verwendung mit laserbasierten konfokalen Mikroskopen und Durchflusszytometern. DsRed bietet Stabilität gegenüber Veränderungen des externen pH-Werts und seine spektralen Eigenschaften sind ideal für Zweifarben-Experimente mit grün fluoreszierendem Protein (siehe.: Bevis, BJ., and Glick, BS (2002). Nat. Biotech. 20; 83-87).
Spezifität
Dieser polyklonale Kaninchen-Antikörper detektiert das rot fluoreszierende Protein drFP583. Er zielt auf ein Epitop innerhalb von 6 Aminosäuren der N-terminalen Region ab.
Immunogen
Epitop: N-Terminus
KLH-konjugiertes lineares Peptid, den 6 Aminosäuren der N-terminalen Region des rot fluoreszierenden Proteins drFP583 von Discosoma sp. (Seeanemone) entsprechend.
Anwendung
Anti-DsRed (RFP) ist ein polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der das rot fluoreszierende Protein DsRed nachweist und zur Verwendung in Western Blotting getestet wurde.
Forschungskategorie
Sekundär- & Kontrollantikörper
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentativen Charge wies DsRed (RFP) im Western Blotting nach (Aihara, H., et. al. (2016). Mol Cell. 64(1):176-188).
Western-Blot-Analyse: Eine 1:200-Verdünnung einer repräsentativen Charge detektierte DsRed (RFP) in Ganzzelllysat von 293T-Zellen, die HcRed und das DsRed/Maus-USP21-Fusionsprotein exprimieren. (Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Ito Takashi von der Universität Nagasaki).
Qualität
Beurteilt mittels Western Blotting an Ganzzelllysat von 293T-Zellen, die das DsRed/Maus-USP21-Fusionsprotein exprimieren.
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers detektierte DsRed (RFP) in Ganzzelllysat von 293T-Zellen, die das DsRed/Maus-USP21-Fusionsprotein exprimieren.
Zielbeschreibung
~ 100 kDa gemessen; 25,93 kDa berechnet. (Das gemessene Molekulargewicht schließt USP21 ein (~ 63 kDa). In einigen Lysat(en) können uncharakterisierte Banden beobachtet werden.
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonarer Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 50 mM KCL, 25 mM HEPES (pH 7,6), 10 % Glyzerin, 0,1 mM EDTA, 0,01 % NP40.
Format: Aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar. Empfehlungen zur Handhabung: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fernando M Ruggiero et al.
International journal of molecular sciences, 23(18) (2022-09-24)
Glycolipid glycosylation is an intricate process that mainly takes place in the Golgi by the complex interplay between glycosyltransferases. Several features such as the organization, stoichiometry and composition of these complexes may modify their sorting properties, sub-Golgi localization, enzymatic activity