AB3100
Anti-Orexin-B Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
Anti-NRCLP1, Anti-OX, Anti-PPOX
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
bovine, mouse, pig, rat, canine
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PPOX(5498)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
ELISA: 1:10,000 - 100,000 using 50-100 ng of control peptide per well.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable