AB2988
Anti-LYVE1-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Cell surface retention sequence-binding protein 1, Extracellular link domain-containing protein 1, Hyaluronic acid receptor, cell surface retention sequence binding protein-1, extracellular link domain containing 1, extracellular link domain-containing 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mouse (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LYVE1(10894)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Apoptose und Krebs
Tumormarker
Qualität
Immunhistochemische Analyse: Mit einer Verdünnung im Verhältnis 1:1.000 dieses Antikörpers wurde LYVE1 in Ovarialkarzinomgewebe nachgewiesen.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Ovarialkarzinomgewebe
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable