AB1868P
Anti-Stromal Cell-Derived Factor-1α Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
SDF-1alpha
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CXCL12(6387)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Cytokine & Cytokin-Rezeptoren
Western blot: 0.1-0.2 μg/mL, this dilution should offer a detection limit of 1.5-3.0 ng/lane, under reducing or non-reducing conditions.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neutralization: To yield one-half maximal inhibition (ND50) of the biological activity of human SDF-1alpha (100 ng/mL), a concentration of 2.0-0.4 ng/well of recombinant human SDF-1alpha
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable