Wichtige Dokumente
AB16955
Sigma-Aldrich
Anti-DR4-Antikörper, C-Terminus
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
TRAIL-R1
Größe auswählen
100 μG
326,00 €
326,00 €
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
326,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
326,00 €
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
Spezifität
Die Apoptose, auch „programmierter Zelltod“ genannt, tritt während der normalen zellulären Differenzierung und der Entwicklung mehrzelliger Organismen auf. Die Apoptose wird durch bestimmte Zytokine induziert, darunter die TNF- und Fas-Liganden der TNF-Familie mittels ihrer Rezeptoren TNFR1 und Fas, die eine Todesdomäne enthalten. Ein bislang unbekannter Zelltodrezeptor wurde vor Kurzem von mehreren Gruppen unabhängig voneinander identifiziert und DR4 (für „Death Receptor 4“) genannt (Pan et al. 1997). Der Ligand für diesen neuen Zelltodrezeptor, ein neues Mitglied der TRF-Familie, wurde identifiziert und TRAIL genannt. Daher wird DR4 auch als TRAIL-Rezeptor-1 (TRAIL-R1) bezeichnet (Schneider et al. 1997). DR4 wird in den meisten menschlichen Geweben exprimiert, unter anderem in der Milz, in den Leukozyten des peripheren Bluts, im Dünndarm und in der Thymusdrüse. Wie TNFR1, Fas und DR3 vermittelt DR4 in vielen Geweben und Zellen die TRAIL-induzierte Apoptose und die NF-kB-Aktivierung.
Immunogen
Epitop: C-Terminus
Polyklonaler Antikörper, gewonnen anhand eines Peptids, das den Aminosäuren 427–445 am C-Terminus des reifen DR4-Proteins des Menschen entspricht.
Anwendung
Dieser Anti-DR4-Antikörper ist zur Verwendung in WB für den Nachweis von DR4 validiert.
Forschungsunterkategorie
Apoptose und Krebs
Forschungsunterkategorie
Apoptose – Weiteres
Western Blot: 1:500–1:1.000
Ganzzelllysat aus HeLa-Zellen kann als Positivkontrolle genutzt werden und es sollte eine 57-kDa-Bande detektiert werden.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Physikalische Form
Affinitätsgereinigtes Immunglobulin. Flüssig in PBS mit 0,02 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate nach Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
V Pavet et al.
Cell death & disease, 5, e1043-e1043 (2014-02-01)
Tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL/TNFSF10/Apo2L) holds promise for cancer therapy as it induces apoptosis in a large variety of cancer cells while exerting negligible toxicity in normal ones. However, TRAIL can also induce proliferative and migratory signaling in cancer
Anna Willms et al.
PloS one, 14(4), e0214847-e0214847 (2019-04-05)
Due to their ability to preferentially induce cell death in tumor cells, while sparing healthy cells, TNF-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL) and agonistic anti-TRAIL-R1 or anti-TRAIL-R2-specific antibodies are under clinical investigations for cancer-treatment. However, TRAIL-Rs may also induce signaling pathways, which
Marie-Laure Plissonnier et al.
Oncotarget, 8(64), 107744-107762 (2018-01-04)
Known activators of the Peroxisome Proliferator-Activated Receptor γ (PPARγ), thiazolidinediones (TZD) induce apoptosis in a variety of cancer cells through dependent and/or independent mechanisms of the receptor. We tested a panel of TZD (Rosiglitazone, Pioglitazone, Ciglitazone) to shed light on
Anna Willms et al.
Cell death & disease, 12(8), 757-757 (2021-08-02)
TNF-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL) receptor 2 (TRAIL-R2) can induce apoptosis in cancer cells upon crosslinking by TRAIL. However, TRAIL-R2 is highly expressed by many cancers suggesting pro-tumor functions. Indeed, TRAIL/TRAIL-R2 also activate pro-inflammatory pathways enhancing tumor cell invasion, migration, and
Anna-Christina Rambow et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 10, 942718-942718 (2022-09-27)
Binding of TRAIL to its death domain-containing receptors TRAIL-R1 and TRAIL-R2 can induce cell death and/or pro-inflammatory signaling. The importance of TRAIL and TRAIL-R1/R2 in tumor immune surveillance and cancer biology has meanwhile been well documented. In addition, TRAIL has