AB1665
Anti-Fas Ligand Antibody
serum, Chemicon®
Synonym(e):
FasL
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
mouse, rat
Darf nicht reagieren mit
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FAS(355)
Immunogen
Anwendung
Apoptose & Krebs
Apoptose - Weiterführende Produkte
ELISA: 1:10,000 - 1:50,000, for detection of control peptide (AG626) coated at a 1 μg/mL concentration.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1