Merck
AB1598P
Sigma-Aldrich
Anti-Vesikulärer Monoamintransporter-2-Antikörper
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
VMAT2
Größe auswählen
50 μG
497,00 €
497,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
497,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
497,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SLC18A2(6571)
Spezifität
Erkennt den vesikulären Monoamintransporter 2 (VMAT2). Ein gegen das C-terminale VMAT2-Peptid gerichteter Antikörper wies eine Hauptbande bei ~ 55 kDa in postnukleären Überständen von mit VMAT2 transfiziertem CHO-Zellen nach, nicht aber in Zellen des Wildtyps (Peter et al. 1995; Nirenberg et al. 1995). Auch einige zusätzliche Banden, sowohl mit höherem als auch mit geringerem Molekulargewicht, wurde detektiert und werden durch die Hinzufügung von Proteasehemmern nicht beeinflusst. Banden bei höherem Molekulargewicht stellen möglicherweise glykosyliertes VMAT2 dar (Peter et al. 1995; Nirenberg et al. 1995, Liu et al. 1994). VMAT2 wurde lokalisiert in chromaffinen Zellen der Nebenniere, in sympathischen Ganglionzellen, in Enterochromaffin-ähnlichen Zellen des Magens und im ZNS lokalisiert (Peter et al. 1995; Nirenberg et al. 1995; Nirenberg et al. 1996). Erkennt möglicherweise humanen VMAT2 aufgrund einer 92%igen Sequenzhomologie zwischen dem VMAT2 von Ratte und Mensch.
Immunogen
Eine C-terminale Peptidsequenz aus 13 Aminosäuren von Ratten-VMAT2 (Liu et al. 1992). Dieses Peptid wird als zytoplasmisch prognostiziert.
Anwendung
Der Anti-Vesikuläre-Monoamintransporter-2-Antikörper ist ein Antikörper gegen den vesikulären Monoamintransporter 2 zur Verwendung in ELISA, IH und WB.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Ionenkanäle & -transporter
Western Blot: 1–10 μg/ml (Chemilumineszenz-Methode)
Immunhistochemie: 1–20 μg/ml auf Paraformaldehyd-fixierten Schnitten.
ELISA: 0,5–1,0 μg/ml (1 μg/ml VMAT1-Peptid (Best.-Nr. AG251)/Well)
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden
Zielbeschreibung
55 kDa
Physikalische Form
Flüssigkeit in PBS mit 0,1 % BSA.
Immunaffinitätsgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C 1 Jahr ab Versanddatum haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Rattenhirngewebe
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ioannis Kourtesis et al.
ASN neuro, 7(5) (2015-10-31)
The spontaneously hypertensive rat (SHR) replicates many clinically relevant features of human essential hypertension and also exhibits behavioral symptoms of attention-deficit/hyperactivity disorder and dementia. The SHR phenotype is highly complex and cannot be explained by a single genetic or physiological
Distribution of vesicular monoamine transporter 2 protein in human brain: implications for brain imaging studies.
Tong, J; Boileau, I; Furukawa, Y; Chang, LJ; Wilson, AA; Houle, S; Kish, SJ
Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism null
Rodolfo Gonzalez et al.
Cell transplantation, 24(4), 681-690 (2015-04-04)
Recent studies indicate that human pluripotent stem cell (PSC)-based therapies hold great promise in Parkinson's disease (PD). Clinical studies have shown that grafted fetal neural tissue can achieve considerable biochemical and clinical improvements in PD. However, the source of fetal
Jeffery C Sobieraj et al.
Brain structure & function, 221(1), 261-276 (2014-10-03)
Exercise (physical activity) has been proposed as a treatment for drug addiction. In rodents, voluntary wheel running reduces cocaine and nicotine seeking during extinction, and reinstatement of cocaine seeking triggered by drug-cues. The purpose of this study was to examine
Francesco Della Valle et al.
Stem cell reports, 14(1), 60-74 (2020-01-07)
In mammals, LINE-1 (L1) retrotransposons constitute between 15% and 20% of the genome. Although only a few copies have retained the ability to retrotranspose, evidence in brain and differentiating pluripotent cells indicates that L1 retrotransposition occurs and creates mosaics in