AB15894
Anti-Tbr2-Antikörper
from chicken, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Eomesodermin homolog, T-box brain protein 2, T-brain-2, TBR-2, Tbr2
Biologische Quelle
chicken
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
human, rat
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgY
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... EOMES(8320)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Entwicklungsneurowissenschaften
- Immunhistochemische (Paraffin-)Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:1.000 wurde Tbr2 in Maushirngewebeschnitten nachgewiesen.
- Hinweis: Die tatsächlichen optimalen Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden, da Proben und experimentelle Bedingungen zwischen Endanwendern variieren können.
Qualität
Western-Blot-Analyse: Mit einer Verdünnung im Verhältnis 1:1.000 dieses Antikörpers wurde Tbr2 in Hirngewebe von Mäusen an E13-E14 nachgewiesen.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
E13-14-Maushirnlysat
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable