AB1542
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody
CHEMICON®, sheep polyclonal
Synonym(e):
Tyrosine 3-hydroxylase, Tyrosine 3-hydroxylase, tyrosine hydroxylase
Größe auswählen
634,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
634,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Anti-Tyrosin-Hydroxylase-Antikörper, Chemicon®, from sheep
Biologische Quelle
sheep
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rat, mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mammals
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TH(7054)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurotransmitter & Rezeptoren
Neuronen- & Gliamarker
Neurowissenschaft
Hinweis: Es ist wichtig, dass Sie einen Sekundärantikörper verwenden, der eine signifikante Reaktivität gegenüber Schaf-IgG1 aufweist, da der Großteil des Schaf-Immunglobulins IgG1 ist.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Qualität
Western-Blot-Analyse:
Eine 1:1.000 Verdünnung dieser Charge erfasste Tyrosinhydroxylase in 10 μg Mäusehirn-Lysat.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Handhabungsempfehlungen: Zentrifugieren Sie das Fläschchen und mischen Sie die Lösung vorsichtig nach dem ersten Auftauen und vor dem Entfernen der Kappe. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können. Hinweis: Veränderungen der Gefrierschranktemperatur unter -20 °C können dazu führen, dass glycerinhaltige Lösungen während der Lagerung einfrieren.
Hinweis zur Analyse
Positiv: Gehirn (Corpus striatum) und Nebenniere. Negativ: Leber.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2