Merck
AB1529
Sigma-Aldrich
Anti-Stickstoffmonoxid-Synthase I-Antikörper
serum, Chemicon®
Synonym(e):
NOS I, bNOS, nNOS
Größe auswählen
100 μL
597,00 €
597,00 €
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
597,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
597,00 €
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
sheep
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
rabbit, rat, guinea pig
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
guinea pig ... Nos1(100729682)
rabbit ... Nos1(100009243)
rat ... Nos1(24598)
Spezifität
bNOS (neuronal). Noch nicht auf Kreuzreaktivität an iNOS oder eNOS getestet. Siehe Literaturverweis unten.
Immunogen
Ein 21 Aminosäuren (1409-1429) langes Peptid der neuronalen Form von NOS aus dem Kleinhirn der Ratte, gekoppelt an KLH. Die Sequenz ist H-RSESIAFIEESKKDADEVFSS-NH2.
Anwendung
Dieser Anti-Anti-Stickstoffmonoxid-Synthase I-Antikörper ist für die Verwendung in WB, IH validiert und wird für den Nachweis von Stickstoffmonoxid-Synthase I eingesetzt.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Oxidativer Stress
Immunhistochemie: 1:500-1.000
Immunblotting
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endbenutzer bestimmt werden.
Physikalische Form
Schafserum. Lyophilisiert, ohne Konservierungsstoffe. Mit 100 μl sterilem, destilliertem Wasser rekonstituieren. Zentrifugieren, um alle Rückstände zu entfernen.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei Lagerung bei -20 bis -70 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden. Für zusätzliche Stabilität kann Glycerin (1:1) zugegeben werden.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Viviana Filpa et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 312(4), G374-G389 (2017-02-06)
Neuronal and inducible nitric oxide synthase (nNOS and iNOS) play a protective and damaging role, respectively, on the intestinal neuromuscular function after ischemia-reperfusion (I/R) injury. To uncover the molecular pathways underlying this dichotomy we investigated their possible correlation with the
Yogesh Bhattarai et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 311(2), G210-G220 (2016-06-12)
We tested the hypothesis that colonic enteric neurotransmission and smooth muscle cell (SMC) function are altered in mice fed a high-fat diet (HFD). We used wild-type (WT) mice and mice lacking the β1-subunit of the BK channel (BKβ1 (-/-)). WT
Eileen S Rodriguez-Tapia et al.
Experimental physiology, 102(3), 299-313 (2016-12-23)
What is the central question of this study? Subtypes of enteric neurons are coded by the neurotransmitters they synthesize, but it is not known whether enteric neuron subtypes might also be coded by other proteins, including calcium channel subtypes controlling
Siomara Hernandez et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 33(5), 6168-6184 (2019-02-23)
Gulf War illness (GWI) is a chronic multisymptom disorder that is prominent in Gulf War veterans. Major unexplained symptoms of GWI include functional gastrointestinal disorders and undiagnosed illnesses, including neurologic disorders. Exposure to the antinerve gas drug pyridostigmine bromide (PB)
Isola A M Brown et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 314(1), G39-G52 (2017-09-09)
Enteric glia play an important neuroprotective role in the enteric nervous system (ENS) by producing neuroprotective compounds such as the antioxidant reduced glutathione (GSH). The specific cellular pathways that regulate glial production of GSH and how these pathways are altered