AB1518
Anti-Neurofibrillary Tangles Antibody
serum, Chemicon®
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Neurodegenerative Krankheiten
Western blotting: ≥1:500.
ELISA using immunogen peptide: ≥1:4,000.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1