IgG-Fraktionierung. Flüssig in PBS (0,01 mol/l, pH 7,2) und 0,1 % Natriumazid. >95 % rein.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei +2 - 8 °C für 3 Monate haltbar, oder gefroren bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden. Bei gedämpftem Licht lagern.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
The Journal of allergy and clinical immunology, 139(5), 1575-1582 (2017-02-18)
Antibody responses to the inactivated seasonal influenza vaccine in patients with atopic dermatitis (AD) have not been carefully characterized. The primary objective of this study was to compare antibody responses to intradermal vaccination in participants with moderate/severe AD with those
Brevican distinctively assembles extracellular components at the large diameter nodes of Ranvier in the CNS.
Bral1: its role in diffusion barrier formation and conduction velocity in the CNS.
Bekku, Y; Vargova, L; Goto, Y; Vorisek, I; Dmytrenko, L; Narasaki, M; Ohtsuka, A; Fassler et al.
The Journal of Neuroscience null
Fragen
Bewertungen
★★★★★ Kein Beurteilungswert