Wichtige Dokumente
AAWP09050
Millipore
MF-Millipore Membrane Filter, 0.8 µm pore size
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
plain white mixed cellulose esters (MCE) filter
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
MF-Millipore
Parameter
max. temp. at 75 °C
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
Filterdurchm. × Dicke
90 mm × 180 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
4%
Brechungsindex
n/D 1.51
Porengröße
0.8 μm pore size
Blasenpunkt
≥1.10 bar, air with water
Allgemeine Beschreibung
AAWP
Biologically inert mixtures of cellulose acetate and cellulose nitrate have made MF-Millipore membrane filters one of the most widely used membranes in analytical and research applications.
MF-Millipore filters without Triton surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore filters.
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Screen filter
Anwendung
  • Air monitoring
  • Particle monitoring
  • Particle removal
  • Bioassays
  • Microplastics
Rechtliche Hinweise
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)