Merck
96441000
Millipore
Vantage L Laboratory Columns
Vantage L Laboratory Column VL 44 x 1000
Synonym(e):
Vantage L Laboratory Column VL 44 x 1000
About This Item
UNSPSC-Code:
23151816
eCl@ss:
32011301
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Produktlinie
Vantage
Parameter
2-40 °C operating temperature
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
7 bar max. pressure (100 psid)
Methode(n)
protein purification: suitable
Länge
1000 mm
Bereich
15.2 cm2 , cross-sectional
Bett H
750-1000 mm
Bettvolumen
1140-1520 mL
Durchmesser
44-44.1 mm
Rechtliche Hinweise
VANTAGE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany