Wichtige Dokumente
8800-OP
Millipore
TBE Buffer
OmniPur® Grade, 5X Liquid Concentrate
About This Item
UNSPSC-Code:
41105319
Qualitätsniveau
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Farbe
clear colorless
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Each liter of concentrate makes 5L of 1X TBE. Molecular biology grade.
Specifications:
Conductivity 20%/H2O @ 25°C: 1065 µmho max
DNase: None detected
pH (20%, water): at 25°C: 8.2-8.4
pH of solution at 25°C: report
Protease: None detected
RNase: None detected
Titration Total in 5X Tris + Boric acid + EDTA: 0.875-0.965 M
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)